Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD86 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IT2.2] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-596
PRSI76-596EA 311 EUR InStock
PRSI76-596
Anti-CD86 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IT2.2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The IT2.2 antibody reacts with human CD86, also known as B7-2, an 80 kDa cell surface protein which is a ligand for CD28, a co-stimulatory receptor for the T cell receptor (TCR). CD28 can also bind a second B7 ligand known as CD80 (B7-1). Both CD80 and CD86 are expressed on activated B cells and antigen-presenting cells. These ligands trigger CD28 signaling in concert with TCR activation to drive T cell proliferation, induce high-level expression of IL-2, impart resistance to apoptosis, and enhance T cell cytotoxicity. The interaction/co-stimulatory signaling between the B7 ligands and CD28 provides crucial communication between T cells and B cells or APCs to coordinate the adaptive immune response.The IT2.2 antibody may be used as a marker for CD86 expression on B cells, macrophages, and dendritic cells. It is reported to be cross-reactive with Rhesus, Cynomolgus and Common marmoset CD86.

Type: Primary
Antigen: CD86
Clonality: Monoclonal
Clone: IT2.2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité