Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd86 Rat Monoclonal Antibody [clone: GL-1 (GL1)] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-604
PRSI76-604EA 488 EUR InStock
PRSI76-604
Anti-Cd86 Rat Monoclonal Antibody [clone: GL-1 (GL1)] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The GL-1 monoclonal antibody reacts specifically with the mouse B7-2 (also known as CD86), a costimulatory molecule expressed by B and T lymphocytes, macrophages (thioglycollate-induced from peritoneum), astrocytes and dendritic cells. The memory CD4+ T lymphocytes express CD86 (as mRNA and protein). CD86, and the B7-1 (CD 80) molecule, are ligands for CD152 and CD28, and influence the costimulatory interactions between lymphocytes B and T. B7-2 is also involved in the mouse natural killer cell-mediated cytotoxicity. The GL-1 antibody blocks the mixed lymphocyte reaction (MLR) and inhibits the T-cells stimulation by antigen-presenting cells. Mixtures of anti-B7-1 antibody and GL-1 were reported to inhibit the interaction between CD125 and its ligand with the in vivo priming of cytotoxic T lymphocytes.

Type: Primary
Antigen: Cd86
Clonality: Monoclonal
Clone: GL-1 (GL1)
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité