Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Cd86 Rat Monoclonal Antibody [clone: PO3.1] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-610
PRSI76-610EA 245 EUR InStock
PRSI76-610
Anti-Cd86 Rat Monoclonal Antibody [clone: PO3.1] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The PO3.1 monoclonal antibody specifically reacts with CD86, also known as B7-2, a surface 80 kDa receptor and member of the B7 family. CD86 is a costimulatory molecule, expressed on B and T cells, dendritic cells, astrocytes, macrophages, Langerhans cells, and at a low level in newly explanted B and T lymphocytes. CD86 expression on B lymphocytes is upregulated by B-Cell Receptor complex, CD40 and certain cytokine receptors. CD80 (B7-1) and CD 86 (B7-2) are receptors for CD28 and CTLA-4, on the surface of T lymphocytes, enhancing the interactions between B and T cells.

Type: Primary
Antigen: Cd86
Clonality: Monoclonal
Clone: PO3.1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité