Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-613
PRSI76-613EA 594 EUR InStock
PRSI76-613
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Anticorps
The UCHT2 monoclonal antibody specifically reacts with human CD5, a 67 kDa type 1 transmembrane glycoprotein. CD5 is expressed on mature T cells, a subset of B cells, and peripheral blood dendritic cells. B cells that are CD5+ produce mostly IgM polyreactive antibodies. Its ligand is CD72, which is involved in T, B cell proliferation and interaction. The UCT2 antibody also recognizes non-human primate CD5.

Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHT2
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité