Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: O323] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-625
PRSI76-625EA 377 EUR InStock
PRSI76-625
Anti-CD27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: O323] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)
Anticorps
The O323 monoclonal antibody specifically binds to the human CD27, which is a lymphocyte-specific member of the TNF/NGF-R family, expressed on a subset of human thymocytes and the majority of the mature T cells. CD27 is upregulated by T lymphocytes stimulation, and binds to CD70, enhancing the interaction between T and B lymphocytes. CD27 is a marker of memory B cells.

Type: Primary
Antigen: CD27
Clonality: Monoclonal
Clone: O323
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité