Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd27 Hamster Monoclonal Antibody [clone: LG.3A10]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-630
PRSI76-630EA 311 EUR InStock
PRSI76-630
Anti-Cd27 Hamster Monoclonal Antibody [clone: LG.3A10]
Anticorps
The LG.3A10 monoclonal antibody binds to CD27, 45 kDa molecule in the Tumor Necrosis Factor Receptor (TNFR) superfamily. It is expressed on memory B cells, NK cells, mature T cells, and a subset of thymocytes. Cd27 is involved in the interactions between B and T cells through its ligand CD70. The LG.3A10 antibody is cross-reactive with human, mouse and rat CD27.

Type: Primary
Antigen: Cd27
Clonality: Monoclonal
Clone: LG.3A10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité