Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TBO1] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-636
PRSI76-636EA 311 EUR InStock
PRSI76-636
Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TBO1] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The TBO1 monoclonal antibody specifically binds to human CD57, a 110 kDa glycoprotein expressed on a subset of natural killer lymphocytes, cells, neural cells and striated muscle. It is reported that the molecule is involved in cell-matrix interactions and is upregulated in some disease states.

Type: Primary
Antigen: B3GAT1
Clonality: Monoclonal
Clone: TBO1
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité