Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: Hit8a]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-637
PRSI76-637EA 311 EUR InStock
PRSI76-637
Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: Hit8a]
Anticorps
The Hit8a monoclonal antibody reacts with the human CD8a molecule, a 32 kDa cell surface receptor expressed either as a heterodimer (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha) on the majority of thymocytes, a subpopulation of mature T cells, and natural killer cells. CD8 interacts with the major histocompatibility complex class I (MHC class I) molecules on antigen-presenting cells or epithelial cells. The Hit8a antibody reacts with 13 to 48% of peripheral lymphocytes, 80% of thymocytes, and a subset of natural killer cells. HIT8a, RPA-T8, and OKT8 antibodies do not compete with each other for binding to peripheral leukocytes, meaning that that they do not recognize the same epitope or block each other by steric hindrance.

Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Monoclonal
Clone: Hit8a
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité