Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd8a Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.43] (VioletFluor® 450)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-647
PRSI76-647EA 488 EUR InStock
PRSI76-647
Anti-Cd8a Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.43] (VioletFluor® 450)
Anticorps
The 2.43 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD8 antigen. CD8a (the alpha chains) form heterodimers with CD8b (the beta chains) or homodimers (alpha-alpha), which occur as receptors on the surface of the majority of thymocytes. A subpopulation of mature T lymphocytes expresses the CD8 alpha beta (alpha beta TCR T cells), and a subpopulation of intestinal intraepithelial lymphocytes and dendritic cells express CD8a without CD8b. CD8 interacts with the mouse major histocompatibility complex class I (MHC class I) molecules on antigen-presenting cells or epithelial cells. BG Violet 450 conjugate is an alternative to the Pacific Blue, eFluor 450, or BD Horizon V450 dyes. It is excited by the violet (405 nm) laser, with a peak emission of 450 nm.

Type: Primary
Antigen: Cd8a
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.43
Conjugation: VioletFluor® 450
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité