Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Cd8a Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.43] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-656
PRSI76-656EA 271 EUR InStock
PRSI76-656
Anti-Cd8a Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.43] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)
Anticorps
The 2.43 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD8 antigen. CD8a (the alpha chains) form heterodimers with CD8b (the beta chains) or homodimers (alpha-alpha), which occur as receptors on the surface of the majority of thymocytes. A subpopulation of mature T lymphocytes expresses the CD8 alpha beta (alpha beta TCR T cells), and a subpopulation of intestinal intraepithelial lymphocytes and dendritic cells express CD8a without CD8b. CD8 interacts with the mouse major histocompatibility complex class I (MHC class I) molecules on antigen-presenting cells or epithelial cells.

Type: Primary
Antigen: Cd8a
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.43
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cy7®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité