Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd8b Mouse Monoclonal Antibody [clone: 341]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-659
PRSI76-659EA 628 EUR InStock
PRSI76-659
Anti-Cd8b Mouse Monoclonal Antibody [clone: 341]
Anticorps
The 341 monoclonal antibody specifically reacts with the beta chain of the Rat CD8 molecule. The alpha and beta chains of the CD8 molecule form a heterodimer common on most thymocytes. The CD8 positive T cells of athymic rats and most NK cells express a homodimer composed solely of CD8a. It is reported that macrophages express CD8 alpha and beta chains for signal transduction. CD8 is an antigen co-receptor that interacts with MHC class I molecules on antigen-presenting cells.

Type: Primary
Antigen: Cd8b
Clonality: Monoclonal
Clone: 341
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité