Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT8] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-673
PRSI76-673EA 311 EUR InStock
PRSI76-673
Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT8] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The OKT8 monoclonal antibody specifically reacts with human CD8alpha molecule, a type I transmembrane glycoprotein of 32 to 34 kDa. CD8 alpha is a member of the Ig superfamily, expressed as a homodimer (CD8 alpha alpha) or as a heterodimer (CD8 alpha beta). CD8+ alpha beta T lymphocytes express both CD8 alpha alpha and CD8 alpha beta, while some T lymphocytes and the natural killer cells express only the homodimers. CD8 binds to MHC class I and influences the development and the activation of T lymphocytes. OKT8, RPA-T8, and HIT8a antibodies do not compete with each other for binding to peripheral leukocytes, meaning that that they do not recognize the same epitoPEor block each other by steric hindrance.BG Violet 450 conjugate is an alternative to the Pacific Blue, eFluor 450, or BD Horizon V450 dyes. It is excited by the violet (405 nm) laser, with a peak emission of 450 nm.

Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Monoclonal
Clone: OKT8
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité