Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)-Cy7®) [clone: RPA-T8]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-711
PRSI76-711EA 554 EUR InStock
PRSI76-711
Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)-Cy7®) [clone: RPA-T8]
Anticorps
The RPA-T8 monoclonal antibody specifically reacts with the human CD8a molecule, a 32 kDa cell surface receptor expressed either as a heterodimer (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha) on the majority of thymocytes, a subpopulation of mature T cells, and natural killer cells. CD8 interacts with the major histocompatibility complex class I (MHC class I) molecules on antigen-presenting cells or epithelial cells. The RPA-T8 antibody reacts with 13-48% of peripheral lymphocytes, 80% of thymocytes, and a subset of natural killer cells. RPA-T8, OKT8, and HIT8a antibodies do not compete with each other for binding to peripheral leukocytes, meaning that that they do not recognize the same epitope or block each other by steric hindrance.

Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Monoclonal
Clone: RPA-T8
Conjugation: PE-Cy7
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité