Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Itgb2 Rat Monoclonal Antibody [clone: M18/2]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-724
PRSI76-724EA 628 EUR InStock
PRSI76-724
Anti-Itgb2 Rat Monoclonal Antibody [clone: M18/2]
Anticorps
The M18/2 monoclonal antibody specifically binds to mouse CD18, a 95 kDa integrin beta 2 glycoprotein. CD18 is expressed on all leukocytes with the highest density by NK and T cells. CD18 forms LFA-1 with CD11a, Mac-1 with CD11b and gp150/95 with CD11c. Through these interactions, CD18 has an important role in cellular adhesion. The M18/2 antibody is reported to stimulate Mac-1 and LFA-1 adhesion to their ligands and block tumor cell metastasis.

Type: Primary
Antigen: Itgb2
Clonality: Monoclonal
Clone: M18/2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité