Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd28 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 37.51]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-741
PRSI76-741EA 813 EUR InStock
PRSI76-741
Anti-Cd28 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 37.51]
Anticorps
The 37.51 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD28 molecule, a 45 kDa homodimer. It is expressed on most thymocytes, at low density on most of the CD4+ and CD8+ peripheral T lymphocytes, and on the natural killer cells. It is additionally found on activated splenocytes, mast cells, and thymocytes. CD 28 is a costimulator of T lymphocytes and a ligand for CD80 (B7-1), and CD86 (B7-2). The CD28 signaling stimulates the expression of IL-2 and IL-2 receptor and the cytotoxicity of CD3-activated T lymphocytes.The 37.51 antibody stimulates the proliferation of T lymphocytes and natural killer cells and their respective cytokine production.

Type: Primary
Antigen: Cd28
Clonality: Monoclonal
Clone: 37.51
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité