Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JJ319]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-744
PRSI76-744EA 734 EUR InStock
PRSI76-744
Anti-Cd28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JJ319]
Anticorps
The JJ319 monoclonal antibody specifically reacts with rat CD28, a 44 kDa glycoprotein member of the immunoglobulin superfamily. CD28 is expressed on alpha/beta TCR+ T cells, some gamma/delta TCR+ T cells and a subset of NK cells. CD28 is a costimulatory receptor required for T cell activation. Its ligands are CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2).

Type: Primary
Antigen: Cd28
Clonality: Monoclonal
Clone: JJ319
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité