Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-753
PRSI76-753EA 311 EUR InStock
PRSI76-753
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The HIT2 monoclonal antibody specifically bind to human CD38, a 45 kDa type II transmembrane glycoprotein. CD38 is expressed on activated T cells, plasma cells, monocytes, macrophages, dendritic cells, and thymocytes. CD38 displays cyclase and hydrolase enzymatic activity and is involved in lymphocyte adhesion, activation, and cell signaling. Its ligand is CD31.

Type: Primary
Antigen: CD38
Clonality: Monoclonal
Clone: HIT2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité