Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 90]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-755
PRSI76-755EA 628 EUR InStock
PRSI76-755
Anti-Cd38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 90]
Anticorps
The 90 monoclonal antibody specifically bind to mouse CD38, a type II transmembrane glycoprotein. CD38 is expressed on activated T cells, plasma cells, monocytes, and macrophages. In the mouse as opposed to the human, CD38 expression is downregulated on mouse germinal center B cells and plasma cells. CD38 displays cyclase and hydrolase enzymatic activity and is involved in lymphocyte adhesion, activation, and cell signaling. Its ligand is CD31.

Type: Primary
Antigen: Cd38
Clonality: Monoclonal
Clone: 90
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité