Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 156-4H9]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-757
PRSI76-757EA 813 EUR InStock
PRSI76-757
Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 156-4H9]
Anticorps
The 156-4H9 monoclonal antibody specifically reacts with human CD48, a GPI-linked glycoprotein in the Ig superfamily. CD48 was previously known as BCM1 in mice, Blast-1 in humans, and OX-45 in rats. Its ligands are CD2 and CD244 and it is expressed on leukocytes to the exclusion of non-hematopoietic cells and its expression increases in B cells upon activation.

Type: Primary
Antigen: CD48
Clonality: Monoclonal
Clone: 156-4H9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité