Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Cd48 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HM48-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-758
PRSI76-758EA 409 EUR InStock
PRSI76-758
Anti-Cd48 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HM48-1]
Anticorps
The HM48-1 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD48, a GPI-anchored molecule in the Ig superfamily. CD48 was previously known as BCM1 in mice, Blast-1 in humans, and OX-45 in rats. Its ligands are CD2 and CD244 and it is expressed on leukocytes to the exclusion of non-hematopoietic cells. The utilization of the HM48-1 antibody has been reported to prolong cardiac allografts survival in in vivo studies. The antibody blocks the interaction of CD2 and CD244, inhibits CTL priming, and blocks the binding of soluble CD2 to CD48 expressing cells.

Type: Primary
Antigen: Cd48
Clonality: Monoclonal
Clone: HM48-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité