Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (VioletFluor® 450)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-762
PRSI76-762EA 311 EUR InStock
PRSI76-762
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (VioletFluor® 450)
Anticorps
The HIB19 monoclonal antibody reacts with a human 95 kDa transmembrane glycoprotein known as CD19, which is expressed by B lymphocytes during all the developmental stages, except for the terminally differentiated plasma cells. CD19 is also expressed on follicular dendritic cells, and seems to ensure the regulation of B lymphocytes proliferation. CD19, CD21, CD81, MHC class II, and Leu13 can bind together and form a complex which associates with the B cell receptor (BCR) on the surface of B lymphocytes and facilitates the signal transduction.BG Violet 450 conjugate is an alternative to the Pacific Blue, eFluor 450, or BD Horizon V450 dyes. It is excited by the violet (405 nm) laser, with a peak emission of 450 nm.

Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: HIB19
Conjugation: VioletFluor® 450
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité