Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-768
PRSI76-768EA 311 EUR InStock
PRSI76-768
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)
Anticorps
The HIB19 monoclonal antibody reacts with a human 95 kDa transmembrane glycoprotein known as CD19, which is expressed by B lymphocytes during all the developmental stages, except for the terminally differentiated plasma cells. CD19 is also expressed on follicular dendritic cells, and seems to ensure the regulation of B lymphocytes proliferation. CD19, CD21, CD81, MHC class II, and Leu13 can bind together and form a complex which associates with the B cell receptor (BCR) on the surface of B lymphocytes and facilitates the signal transduction.

Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: HIB19
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité