Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1D3]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-771
PRSI76-771EA 271 EUR InStock
PRSI76-771
Anti-Cd19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1D3]
Anticorps
The 1D3 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD19, a 95 kDa transmembrane glycoprotein, a member of the Ig superfamily and a B cell-lineage differentiation antigen expressed by all the B lymphocyte development stages, except for the terminally differentiated plasma cells. CD19 associates with CD21, CD81 and MHC class II to form a multi-molecular complex that initiates the mature B lymphocyte activation by interaction with the B-cell receptors. CD 19 enhances the B cell proliferation, development and activation, and the maturation of memory B cells. In CD19-deficient mice, the generation and maturation of B lymphocytes in the bone marrow and periphery are affected.

Type: Primary
Antigen: Cd19
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité