Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-788
PRSI76-788EA 488 EUR InStock
PRSI76-788
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The HIB19 monoclonal antibody specifically reacts with human CD19, a 95 kDa type 1 transmembrane glycoprotein also known as B4. It is expressed on all stages of B cell development except for final plasma cells and on follicular dendritic cells. CD19 plays a role in B cell proliferation, activation, and differentiation. It functions as a BCR co-receptor with CD21 and CD81.

Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: HIB19
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité