Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TS2/16] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-791
PRSI76-791EA 316 EUR InStock
PRSI76-791
Anti-ITGB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TS2/16] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The TS2/16 moncolonal antibody specifically reacts with human CD29 (Integrin beta1), a 130 kDa type I glycoprotein expressed on hematopoietic and non-hematopoietic cells. It forms the VLA-(1-6) molecules with integrin alpha-(1-6) and is involved in the adhesion between cell-cell and cell-matrix. The TS2/16 antibody has been found to activate beta 1 integrins.

Type: Primary
Antigen: ITGB1
Clonality: Monoclonal
Clone: TS2/16
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité