Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Itgb1 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HMb1-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-795
PRSI76-795EA 694 EUR InStock
PRSI76-795
Anti-Itgb1 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HMb1-1]
Anticorps
The HMb1-1 monoclonal antibody specifically reacts with mouse/rat CD29, a 130 kDa molecule also known as integrin beta 1, GPIIa, and the VLA-beta chain. It is expressed broadly on endothelial cells, epithelial, leukocytes, and smooth muscle. CD29 forms the VLA 1-6 complexes through the non-covalent interaction with the alpha integrins of CD49 a-f. The HMb1-1 antibody is capable of inhibiting T cell proliferation and blocking cell adhesion.

Type: Primary
Antigen: Itgb1
Clonality: Monoclonal
Clone: HMb1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité