Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Itga2 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HMa2]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-807
PRSI76-807EA 311 EUR InStock
PRSI76-807
Anti-Itga2 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HMa2]
Anticorps
The HMa2 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD49b (integrin alpha 2), a 150 kDa transmembrane glycoprotein that forms the VLA-2 complex with CD29 (integrin beta 1). VLA-2 is expressed on NK-T cells, epithelial cells, platelets, and CD+4 T lymphocytes. It is the receptor for laminin and collagen and is upregulated in response to mitogens. The Hma2 antibody is reported to partially block the interaction with collagen in T cells, but not NK cells.

Type: Primary
Antigen: Itga2
Clonality: Monoclonal
Clone: HMa2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité