Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OV9A2] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-811
PRSI76-811EA 528 EUR InStock
PRSI76-811
Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OV9A2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The OV9A2 monoclonal antibody specifically reacts with human CD59 (Protectin), a 19-25 kDa GPI-anchored glycoprotein. CD59 is expressed on hematopoietic and non-hematopoietic cells including lymphocytes, granulocytes, erythrocytes, monocytes and neurons. CD59 can inhibit complement cytolytic activity and the assembly of the membrane attack complex when bound to C8 and C9 complement components. It is involved in T cell activation and modulates T cell adhesion through interaction with CD2.

Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Monoclonal
Clone: OV9A2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité