Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd69 Hamster Monoclonal Antibody [clone: H1.2F3] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-826
PRSI76-826EA 628 EUR InStock
PRSI76-826
Anti-Cd69 Hamster Monoclonal Antibody [clone: H1.2F3] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The H1.2F3 monoclonal antibody specifically reacts with human CD69, the 27 to 33 kDa type II transmembrane protein also known as the very early activation antigen (VEA) or the activation inducer molecule (AIM). It is expressed as a disulfide-linked dimer on B cells, T cells, NK cells, platelets, eosinophils, and neutrophils. It increases in expression upon cell activation and seems to serve a role as a signaling receptor.

Type: Primary
Antigen: Cd69
Clonality: Monoclonal
Clone: H1.2F3
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité