Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLRB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-835
PRSI76-835EA 311 EUR InStock
PRSI76-835
Anti-KLRB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The HP-3G10 monoclonal antibody specifically binds to an 80 kDa homodimer type II membrane glycoprotein from the C-type lectin superfamily, known as the human CD161 or NKR-P1A. CD161 is expressed on most natural killer cells, subsets of CD4+ and CD8+ T lymphocytes, gamma delta TCR T lymphocytes, a subset of CD3+ thymocytes, and especially on CD45RO+ T lymphocytes. Reports indicate that it may serve as a specific receptor for some natural killer cell targets and a possible stimulatory role.

Type: Primary
Antigen: KLRB1
Clonality: Monoclonal
Clone: HP-3G10
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité