Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTLA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BNI3] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-846
PRSI76-846EA 311 EUR InStock
PRSI76-846
Anti-CTLA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BNI3] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The BNI3 monoclonal antibody specifically reacts with human CD152, the Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4 (CTLA-4). CTLA-4 is expressed on activated CD28+ T cells, and binds the B7 family members B7-1 (CD80) and B7-2 (CD86). The structure of CTLA-4 is similar to the structure of CD28, but the two molecules seem to have opposite roles on the T lymphocytes. CTLA-4 inhibits the progression of T cell activation, while CD28 stimulates it. This result explains the stimulating role that the immobilization of BNI3 plays on the T lymphocytes proliferation induced by CD28.

Type: Primary
Antigen: CTLA4
Clonality: Monoclonal
Clone: BNI3
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité