Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Ctla4 Hamster Monoclonal Antibody [clone: UC10-4F10-11] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-852
PRSI76-852EA 245 EUR InStock
PRSI76-852
Anti-Ctla4 Hamster Monoclonal Antibody [clone: UC10-4F10-11] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The UC10-4F10-11 monoclonal antibody specifically reacts with the mouse Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen-4 (CTLA-4), also known as CD152. It is a protein with a structure similar to CD28 regarding the genomic organization, amino acid sequence, and structure. CTLA-4 is expressed on activated T cells and CD25+/CD4+ Treg lymphocytes and binds the members of the B7 family, B7-1 (CD80) and B7-2 (CD86), with higher affinity than CD28. CD28 seems to provide opposing signal to T lymphocytes, while CD152 inhibits the T lymphocytes progression to an activated state and their proliferation, CD28 is a costimulator. The mouse UC10 -4F10-11 monoclonal antibody does not cross-react with the rat leukocytes.

Type: Primary
Antigen: Ctla4
Clonality: Monoclonal
Clone: UC10-4F10-11
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité