L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-Ctla4 Hamster Monoclonal Antibody [clone: UC10-4F10-11] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)
Fournisseur: ProSci Inc.
76-854
PRSI76-854EA 316 EUR InStock
PRSI76-854
Anti-Ctla4 Hamster Monoclonal Antibody [clone: UC10-4F10-11] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)
Anticorps
The UC10-4F10-11 monoclonal antibody specifically reacts with the mouse Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen-4 (CTLA-4), also known as CD152. It is a protein with a structure similar to CD28 regarding the genomic organization, amino acid sequence, and structure. CTLA-4 is expressed on activated T cells and CD25+/CD4+ Treg lymphocytes and binds the members of the B7 family, B7-1 (CD80) and B7-2 (CD86), with higher affinity than CD28. CD28 seems to provide opposing signal to T lymphocytes, while CD152 inhibits the T lymphocytes progression to an activated state and their proliferation, CD28 is aMore Product Information
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
0,025 mg PRSI76-854
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité