Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CCR3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E8-G9-B4] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-860
PRSI76-860EA 316 EUR InStock
PRSI76-860
Anti-CCR3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E8-G9-B4] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 5E8-G9-B4 monoclonal antibody specifically reacts with human CD193, also known as CKR3 and CCR3. CD193. CD193 is a G protein-coupled seven transmembrane receptor that binds to eotaxin-1,2,3 and to a lesser degree to MCP-3,4 and RANTES. It is expressed on eosinophils and basophils, mast cells platelets, CD34+ hematopoietic progenitor, and mononuclear phagocytes. CD193 plays a role in asthma and is a co-receptor for HIV-1,2.

Type: Primary
Antigen: CCR3
Clonality: Monoclonal
Clone: 5E8-G9-B4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité