Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CDH5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 16B1] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-862
PRSI76-862EA 343 EUR InStock
PRSI76-862
Anti-CDH5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 16B1] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 16B1 monoclonal antibody specifically reacts with human CD144, the 140 kDa molecule called vascular endothelial (VE-cadherin) or cadherin 5. CD144 is an endothelial specific calcium-dependent adhesion molecule involved in cell contact-dependent growth inhibition, migration, survival, adhesion. It is concentrated at the intercellular boundaries of endothelial cells and essential in maintaining cell layer integrity.

Type: Primary
Antigen: CDH5
Clonality: Monoclonal
Clone: 16B1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité