Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd40lg Hamster Monoclonal Antibody [clone: MR1] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-869
PRSI76-869EA 409 EUR InStock
PRSI76-869
Anti-Cd40lg Hamster Monoclonal Antibody [clone: MR1] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The MR1 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD154, a 39 kDa transmembrane glycoprotein also known as CD40 ligand and gp39. CD154 is expressed on activated T cells and plays a role in B-T cell costimulation. The interaction of CD154 with CD40 induces B cell cycle entry and the signaling for T-dependent B cell activation. By interfering with this interaction, the MR1 antibody is reported to inhibit T and B lymphocyte activation.

Type: Primary
Antigen: Cd40lg
Clonality: Monoclonal
Clone: MR1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité