Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cxcr4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 2B11] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-872
PRSI76-872EA 409 EUR InStock
PRSI76-872
Anti-Cxcr4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 2B11] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 2B11 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD184 (CXCR4or Fusin), a seven-transmembrane G-protein-coupled receptor. It is expressed by astrocytes, B cells, T cells, monocytes, neutrophils, neurons, and hematopoietic cell types. CD184 is a coreceptor for X4 HIV-1.The monoclonal 2B11 antibody recognizes the amino terminus of CD184 and has functional activity.

Type: Primary
Antigen: Cxcr4
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B11
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité