Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Csf1r Rat Monoclonal Antibody [clone: AFS98]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-875
PRSI76-875EA 448 EUR InStock
PRSI76-875
Anti-Csf1r Rat Monoclonal Antibody [clone: AFS98]
Anticorps
The AFS98 monoclonal antibody specifically reacts with the mouse CD115 molecule, a 150 kDa receptor for the colony stimulating factor (CSF-1) or macrophage CFS (M-CFS), expressed by some epithelial cells, monocytes, osteoclasts, and macrophages. The colony stimulating factor-1 regulates the proliferation and the differentiation of the monocytic lineage cells. The AFS98 antibody can be used to identify myeloid lineage cells.

Type: Primary
Antigen: Csf1r
Clonality: Monoclonal
Clone: AFS98
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité