Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENG Mouse Monoclonal Antibody [clone: STA] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-883
PRSI76-883EA 522 EUR InStock
PRSI76-883
Anti-ENG Mouse Monoclonal Antibody [clone: STA] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The STA monoclonal antibody specifically reacts with human CD106, a 110 kDa glycoprotein also named Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1) and INCAM-110. Its expression is induced by inflammation stimuli and cytokines and it is found mainly on activated vascular endothelium. CD106 is also found on subsets of macrophages, stromal cells, dendritic cells, and myeloid lineage cells. The integrins that bind CD106 are CD49d/CD29 and LPAM-1, and it is involved in cell adhesion, transmigration and T cell proliferation.

Type: Primary
Antigen: ENG
Clonality: Monoclonal
Clone: STA
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité