Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Mcam Mouse Monoclonal Antibody [clone: P1H12] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-885
PRSI76-885EA 594 EUR InStock
PRSI76-885
Anti-Mcam Mouse Monoclonal Antibody [clone: P1H12] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The P1H12 monoclonal antibody reacts with CD146, 118 kDa transmembrane glycoprotein that is also called the melanoma cell adhesion molecule (Mel-CAM), MUC18, Endo-CAM, and S-Endo. It is a prominently glycosylated protein with carbohydrates comprising the majority of its mass and it is expressed on melanoma, stromal, endothelial, and bone marrow fibroblasts. The P1H12 antibody cross reacts with human, mouse, canine, rabbit to the exclusion of rat protein.

Type: Primary
Antigen: Mcam
Clonality: Monoclonal
Clone: P1H12
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité