Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LAMP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H4A3]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-887
PRSI76-887EA 311 EUR InStock
PRSI76-887
Anti-LAMP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H4A3]
Anticorps
The H4A3 monoclonal antibody specifically reacts with human CD107a, a heavily glycosylated type I membrane glycoprotein. CD107a is also known as Lysosomal-associated membrane protein 1 (LAMP-1) and is widely expressed intracellular antigen. It can be found on the surface of PHA-activated lymphocytes, activated platelets, cytotoxic T cells, NK cells, macrophages, epithelial cells, endothelial cells, and some tumor lines. CD107a is a ligand for E-selectin and galaptin and is reported to be involved in cell adhesion and tumor metastasis.

Type: Primary
Antigen: LAMP1
Clonality: Monoclonal
Clone: H4A3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité