Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H4A3] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-892
PRSI76-892EA 377 EUR InStock
PRSI76-892
Anti-LAMP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H4A3] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The H4A3 monoclonal antibody specifically reacts with human CD107a, a heavily glycosylated type I membrane glycoprotein. CD107a is also known as Lysosomal-associated membrane protein 1 (LAMP-1) and is widely expressed intracellular antigen. It can be found on the surface of PHA-activated lymphocytes, activated platelets, cytotoxic T cells, NK cells, macrophages, epithelial cells, endothelial cells, and some tumor lines. CD107a is a ligand for E-selectin and galaptin and is reported to be involved in cell adhesion and tumor metastasis.

Type: Primary
Antigen: LAMP1
Clonality: Monoclonal
Clone: H4A3
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité