Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Kit Rat Monoclonal Antibody [clone: ACK2] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-903
PRSI76-903EA 271 EUR InStock
PRSI76-903
Anti-Kit Rat Monoclonal Antibody [clone: ACK2] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The ACK2 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD117 (c-Kit receptor), a 145 kDa transmembrane tyrosine-kinase receptor encoded by the Kit gene. The c-Kit receptor, also known as stem cell factor receptor, is expressed on hematopoietic progenitor cells in adult bone marrow, in progenitors of erythroid and myeloid lineages, and precursors of B and T cells. CD117 enhances the proliferation and the differentiation of the hematopoietic progenitor cells and seems to enhance the development of T cells, as the c-Kit receptor and its ligand are expressed by the thymus.

Type: Primary
Antigen: Kit
Clonality: Monoclonal
Clone: ACK2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité