Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Il7r Rat Monoclonal Antibody [clone: A7R34] (VioletFluor® 450)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-911
PRSI76-911EA 343 EUR InStock
PRSI76-911
Anti-Il7r Rat Monoclonal Antibody [clone: A7R34] (VioletFluor® 450)
Anticorps
The A7R34 monoclonal antibody specifically reacts with the mouse CD127, the alpha subunit of the IL-7 receptor, expressed by immature B lymphocytes in the bone marrow, CD4-/CD8-, CD4+, and CD8+ thymocytes, and by mature T lymphocytes at low levels. Mature T cells express CD117 at low levels in the periphery.The A7R34 antibody prevents the interaction between IL-7 and its receptor and the binding of mAb SB/199, which also recognizes mouse CD127.

Type: Primary
Antigen: Il7r
Clonality: Monoclonal
Clone: A7R34
Conjugation: VioletFluor® 450
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité