Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IL7R Mouse Monoclonal Antibody [clone: RDR5] (PE (Phycoerythrin)-Cy5®)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-928
PRSI76-928EA 377 EUR InStock
PRSI76-928
Anti-IL7R Mouse Monoclonal Antibody [clone: RDR5] (PE (Phycoerythrin)-Cy5®)
Anticorps
The RDR5 monoclonal antibody specifically reacts with human CD127, a 60-90 kDa type I transmembrane glycoprotein also known as the IL-7 receptor alpha chain. CD127 binds with CD132 (gamma c) to forms the IL-7 receptor that is expressed on mature T cells and immature B cells. Since CD127 expression is downregulated in Treg cells, it can be used as a marker for differentiating them from common T cells. The binding of the RDR5 antibody can be blocked by pre-incubating the cells with human IL-7.

Type: Primary
Antigen: IL7R
Clonality: Monoclonal
Clone: RDR5
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cy5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité