Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SDC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DL-101] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-934
PRSI76-934EA 316 EUR InStock
PRSI76-934
Anti-SDC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DL-101] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The DL-101 monoclonal antibody specifically reacts with human CD138, a 85-92 kDa type I heparan sulfate proteoglycan. CD138 is known as Syndecan-1 and is expressed on pre-B cells, immature B cells, plasma cells, and malignant plasma cells, to the exclusion of mature circulating B cells. Syndecan-1 is also expressed on vascular smooth muscle, endothelial, neural, and embryonic mesenchymal cells. It is involved in cellular proliferation, cellular migration, and acts as an extracellular matrix receptor. Among the hematopoietic elements, CD138 is a useful marker for plasma cells.

Type: Primary
Antigen: SDC1
Clonality: Monoclonal
Clone: DL-101
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité