Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tnfsf4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM134L] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-943
PRSI76-943EA 448 EUR InStock
PRSI76-943
Anti-Tnfsf4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM134L] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The RM134L monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD252, a TNF/NGF superfamily member present on activated B lymphocytes and antigen-presenting cells. On activated B cells it enhances immunoglobulin secretion and cell proliferation. CD252 is also known as the OX-40 ligand and interacts with the OX-40 antigen found on the surface of activated T cells. The RML134L is reported to block the costimulatory activity of OX-40L.

Type: Primary
Antigen: Tnfsf4
Clonality: Monoclonal
Clone: RM134L
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité