Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TLR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TL2.1] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-949
PRSI76-949EA 377 EUR InStock
PRSI76-949
Anti-TLR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TL2.1] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The TL2.1 monoclonal antibody specifically reacts with human CD282, the Toll-like receptor 2 (TLR2). It is a type I transmembrane signaling receptor containing IL-1 receptor like intracellular domain and leucine-rich repeats (LRR) in the extracellular domain. CD282 is expressed on peripheral blood monocytes and is involved distinguishing bacterial lipoproteins. The TL2.1 antibody blocks the receptor and immunoprecipitates TLR2 from human mammary epithelial cells (HMEC) and peripheral blood mononuclear cells (PBMC).

Type: Primary
Antigen: TLR2
Clonality: Monoclonal
Clone: TL2.1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité