Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tlr2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: mT2.7] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-951
PRSI76-951EA 343 EUR InStock
PRSI76-951
Anti-Tlr2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: mT2.7] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The mT2.7 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD282, the Toll-like receptor 2 (TLR2). It is a type I transmembrane signaling receptor containing IL-1 receptor like intracellular domain and leucine-rich repeats (LRR) in the extracellular domain. CD282 is expressed on monocytes, macrophages, dendritic cells, and the RAW264.7 cell line and is involved distinguishing bacterial lipoproteins.

Type: Primary
Antigen: Tlr2
Clonality: Monoclonal
Clone: mT2.7
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité