Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABCB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UIC2] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-952
PRSI76-952EA 686 EUR InStock
PRSI76-952
Anti-ABCB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UIC2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The UIC2 monoclonal antibody specifically reacts with CD243, a 170 kDa transmembrane protein also known as human multidrug resistant-1 (MDR-1) or P-glycoprotein (Pgp). It is an ATP binding cassette (ABC) transport and is expressed on B, T, NK cells to the exclusion of monocytes. CD243 is involved in the process that transports molecules across the cellular membranes and plays a role in multidrug resistance. The UIC2 antibody inhibits CD243 mediated efflux.

Type: Primary
Antigen: ABCB1
Clonality: Monoclonal
Clone: UIC2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité